Learn More
Bromuro de 2-ciclohexiletil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279623 5 g Frasco de vidrio 5 g
10570384 1 g Frasco de vidrio 1 g
10607094 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1647-26-3
Fórmula molecular C8H15Br
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD00019398
Clave InChI JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
Nombre IUPAC 2-bromoetilciclohexano
SMILES BrCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylethyl bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2210g/mL
Punto de ebullición 209°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11(CH2)2Br
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.221
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido