Learn More
2-Ciclohexiletilo-4-O-(alfa-D-glucopiranosilo)-beta-D-glucopiranosida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420597 250 mg 250 miligramos
15410597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66517.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 260804-65-7
Fórmula molecular C20H36O11
Peso molecular (g/mol) 452.497
Número MDL MFCD01862984
Clave InChI RHXPDNGQJSXOMW-OIIXUNCGSA-N
Sinónimo 2-cyclohexylethyl-4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, ma5, 2-6-2-cyclohexylethoxy-tetrahydro-4,5-dihydroxy-2 hydroxymethyl-2h-pyran-3-yloxy-tetrahydro-6 hydroxymethyl-2h-pyran-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2-cyclohexylethoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, cymal-2, cymal™-2, cymal r-2, 2-cyclohexylethyl beta-maltoside, 2-cyclohexylethyl, a-d-maltoside, 2-cyclohexylethyl-beta-d-maltoside
PubChem CID 9547906
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-ciclohexiletilo)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximethil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1CCC(CC1)CCOC2C(C(C(C(O2)CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylethyl-4-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.49
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo