Learn More
2-ciclohexiletanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclohexylethanol |
| CAS | 4442-79-9 |
| Fórmula molecular | C8H16O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexyl-1-ethanol, Cyclohexylethanol, Cyclohexylethyl alcohol, NSC 30157, beta-Cyclohexylethyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2 |
| SMILES | OCCC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-Ciclohexiletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |