Learn More
2-(ciclohexilcarbonil)-2,3,6,7-tetrahidro-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona, Mikromol™
Descripción
2-(ciclohexilcarbonil)-2,3,6,7-tetrahidro-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one |
| CAS | 125273-86-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Praziquantel Imp. B (EP), Praziquantel USP Related Compound B, Praziquantel USP RC B, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel RC B (USP), Praziquantel Related Compound B, Praziquantel Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCCC1)N2CC(=O)N3CCc4ccccc4C3=C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(ciclohexanocarbonil)-6,7-dihidro-3H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona |
| Mostrar más |