Learn More
Ácido 2-ciclohexilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354895 5 g 5 g
11344895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18060.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97023-48-8 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97023-48-8
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.269
Número MDL MFCD00452653
Clave InChI ZKTFZNPTAJIXMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-cyclohexyl, cyclohexylbenzoic acid, 2-cyclohexyl benzoic acid, 2-cyclohexyl-benzoic acid
PubChem CID 7020572
Nombre IUPAC ácido 2-ciclohexilbenzoico
SMILES C1CCC(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylbenzoic acid
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2452158
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 97%