Learn More
2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenol, TRC
Código de producto. 30006945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006945 100 mg 100 miligramos
30004575 500 mg 500 miligramos
30006783 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC990029100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-89-5
Fórmula molecular C12 H14 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-4,6-dinitrofenol
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0903