Learn More
2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenol, TRC
Código de producto. 30004575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004575 500 mg 500 miligramos
30006783 1 g 1 g
30006945 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC990029500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-89-5
Fórmula molecular C12 H14 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-4,6-dinitrofenol
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0903