Learn More
Ácido 2-ciclohexil-4,4,4-trifluorobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 2013057-65-1 |
| Fórmula molecular | C10H15F3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15F3O2/c11-10(12,13)6-8(9(14)15)7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(CC(F)(F)F)C1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciclohexil-4,4,4-trifluorobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1024 |