Learn More
2-Ciclohexil-2-hidroxi-fenilacético Ácido, TRC
Código de producto. 30133808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133808 5 g 5 g
17933835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9879255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4335-77-7
Fórmula molecular C14 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 234.29
Sinónimo (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Oxybutynin Hydrochloride Imp. D (EP), Phenylcyclohexylglycolic Acid
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylcyclohexylglycolic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1256