Learn More
2-ciclohexen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclohexen-1-one |
| CAS | 930-68-7 |
| Fórmula molecular | C6H8O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2 |
| SMILES | O=C1C=CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 96.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0575 |