Learn More
2-Ciclohexen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984831 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984831 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10112380 10 g Frasco de vidrio 10 g
10645912 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10395690 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11984831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111245000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-68-7
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00001577
Clave InChI FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
Nombre IUPAC ciclohex-2-en-1-ona
SMILES O=C1CCCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexen-1-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -53.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9930g/mL
Punto de ebullición 168.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H8(=O)
Índice de refracción 1.4875 to 1.4895
Cantidad 500 g
Beilstein 07,II,55
Fieser 01,18
Gravedad específica 0.993
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclohexen-1-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.