Learn More
2-Ciclohexen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472777 25 g 25 g
11482777 100 g 100 g
11492777 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15435.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2-ciclohexen-1-ona se utiliza como intermedios.
Solubilidad
soluble en agua, alcoholes, benceno y acetona.
Notas
almacénese lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Incompatible con agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-68-7
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00001577
Clave InChI FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
Nombre IUPAC ciclohex-2-en-1-ona
SMILES O=C1CCCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexen-1-one
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.993
Punto de ebullición 167°C to 169°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 1280477
Información de solubilidad Soluble in water,alcohols,benzene and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclohexen-1-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyclohexene-1-one