Learn More
2-Ciclohexen-1-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclohexen-1-ol |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |