Learn More
2-Ciclohexen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656260 1 g Frasco de vidrio 1 g
10139979 5 g Frasco de vidrio 5 g
10413170 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111230010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 822-67-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-67-3
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00001570
Clave InChI PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
Nombre IUPAC ciclohex-2-en-1-ol
SMILES C1CC=CC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexen-1-ol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H9OH
Índice de refracción 1.4855
Cantidad 1 g
Beilstein 06,II,6
Gravedad específica 0.984
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.