Learn More
2-Ciclohepten-1-ona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463534 1 g 1 g
15595046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-66-0 | C7H10O | 110.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-66-0
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Clave InChI WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
PubChem CID 70723
Nombre IUPAC ciclohept-2-en-1-ona
SMILES C1CCC(=O)C=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohepten-1-one
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 89% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H10(=O)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.