Learn More
Ácido 2-ciclobutilo-4,4,4-trifluorobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 2097977-58-5 |
| Fórmula molecular | C8H11F3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)4-6(7(12)13)5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C(CC(F)(F)F)C1CCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclobutil-4,4,4-ácido trifluorobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0711 |