Learn More
(2-ciclobuten-1-ilseleno)-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Cyclobuten-1-ylseleno)-benzene |
| CAS | 847158-87-6 |
| Fórmula molecular | C10H10Se |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cyclobut-2-en-1-yl(phenyl)selane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10Se/c1-2-5-9(6-3-1)11-10-7-4-8-10/h1-7,10H,8H2 |
| SMILES | C1C=CC1[Se]c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ciclobut-2-en-1-ilselanilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 209.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9948 |