Learn More
(2-ciclobuten-1-ildimetilsilil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)benzene |
| CAS | 847158-86-5 |
| Fórmula molecular | C12H16Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16Si/c1-13(2,12-9-6-10-12)11-7-4-3-5-8-11/h3-9,12H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C1CC=C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ciclobut-2-en-1-il-dimetil-fenilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 188.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1021 |