Learn More
(2-ciclobuten-1-ildimetilsilil)benceno, TRC
Código de producto. 30358839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30358839 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30358839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99023350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)benzene
CAS 847158-86-5
Fórmula molecular C12H16Si
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)-benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16Si/c1-13(2,12-9-6-10-12)11-7-4-3-5-8-11/h3-9,12H,10H2,1-2H3
SMILES C[Si](C)(C1CC=C1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ciclobut-2-en-1-il-dimetil-fenilsilano
Peso molecular (g/mol) 188.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1021
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.