Learn More
2-Cianotioacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422787 100 g 100 g
11402787 5 g 5 g
11412787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15436.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
2-Cyanothioacetamide was used in the synthesis of 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridine-6-thiolates and bis[6-(2-aryl)-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile]. 2-Cyanothioacetamide is used as a building block for 2-pyridothiones. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2-cianotioacetamida se utilizó en la síntesis de 3,4-trans-4-aril-3-(1-piridinio)-1,2,3,4-tetrahidropiridina-6-tiolatos y bis[6-(2-aril)-2-tioxo-1,2-dihidropiridina-3-carbonitrilo]. La 2-cianotioacetamida se utiliza como elemento básico de las 2-piridotionas. Puede usarse en el campo de la agroquímica, los productos farmacéuticos, los colorantes, etc.
Solubilidad
no se mezcla bien con el agua.
Notas
sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7357-70-2
Fórmula molecular C3H4N2S
Peso molecular (g/mol) 100.14
Número MDL MFCD00010025
Clave InChI BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
Nombre IUPAC 2-cianoetanotioamida
SMILES NC(=S)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanothioacetamide
Punto de fusión 114°C to 120°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 1699934
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Does not mix well with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.14
Porcentaje de pureza 98%