Learn More
2-Cianotioacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10217040 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10351524 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305680050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7357-70-2
Fórmula molecular C3H4N2S
Peso molecular (g/mol) 100.14
Número MDL MFCD00010025
Clave InChI BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
Nombre IUPAC 2-cianoetanotioamida
SMILES NC(=S)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanothioacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C to 119°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CSNH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Agujas o polvo