Learn More
2-Cianotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470109 1 g 1 g
15490109 250 mg 250 miligramos
15480109 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1452-16-0 | C4H2N2S | 110.134 g/mol
2-Cyanothiazole is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cianotiazol se utiliza como intermediario para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1452-16-0
Fórmula molecular C4H2N2S
Peso molecular (g/mol) 110.134
Número MDL MFCD09702472
Clave InChI ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanothiazole, thiazole-2-carbonitrile, 2-thiazolecarbonitrile, 2-cyanothiazol
PubChem CID 15111480
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-carbonitrilo
SMILES C1=CSC(=N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanothiazole
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido