Learn More
2-cianortiltrimetoxisilano, TRC
Código de producto. 30366111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366111 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30366111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2734602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanorthyltrimethoxysilane
CAS 2526-62-7
Fórmula molecular C6 H13 N O3 Si
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCC#N)(OC)OC
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 175.258
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.066