Learn More
2-Cianopiridina, TRC
Código de producto. 30366895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366895 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9821705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanopyridine
CAS 100-70-9
Fórmula molecular C6H4N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile, 2-Azabenzonitrile, 2-Pyridinenitrile, 2-Pyridyl Cyanide, 2-Pyridylnitrile, NSC 59697, Picolinic Acid Nitrile, alpha-Cyanopyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
SMILES N#Cc1ccccn1
Nombre IUPAC piridina-2carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 104.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0374