Learn More
2-Cianopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435353 100 g 100 g
11445353 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12900.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como un importante intermediario químico para el bromhidrato de rimiterol y se utiliza como broncodilatador. También se utiliza como intermediario de productos farmacéuticos, colorantes y pigmentos. Actúa como precursor del amidato correspondiente para la modificación de proteínas a través de la amidación.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 67g/l.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-70-9
Fórmula molecular C6H4N2
Peso molecular (g/mol) 104.112
Número MDL MFCD00006218
Clave InChI FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
Nombre IUPAC piridina-2carbonitrilo
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanopyridine
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 1.081
pH 8.4
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.529
Cantidad 100 g
Beilstein 107710
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 67g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Fused Solid