Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cianopiridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471486 250 mg 250 miligramos
15440908 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54689.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 741709-63-7 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is used in suzuki reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Se utiliza en las reacciones de Suzuki.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, aire y calor. Refrigerar (de 2 a 4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 741709-63-7
Fórmula molecular C12H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 230.07
Número MDL MFCD06657825
Clave InChI IXTBQKLZPOYJFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-cyanopyridin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacole ester, 6-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarbonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 16414188
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 105°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza 96%