Learn More
Ácido 2-cianofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722284 5 g Frasco de vidrio 5 g
10691653 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365960050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138642-62-3
Fórmula molecular C7H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 146.94
Número MDL MFCD01632208
Clave InChI NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
PubChem CID 2734610
Nombre IUPAC ácido (2-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanophenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >350°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.