Learn More
Ácido 2-(cianometiltio)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Cyanomethylthio)acetic Acid |
| CAS | 55817-29-3 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[(Cyanomethyl)thio]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO2S/c5-1-2-8-3-4(6)7/h2-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CSCC#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(cianometilsulfanil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 131.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0041 |