Learn More
2-(Cyanometil)indol, TRC
Código de producto. 30367258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367258 25 mg 25 miligramos
30363514 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98192025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7210-27-7
Fórmula molecular C10 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 156.18
Sinónimo 1H-Indole-2-acetonitrile
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-2-il)acetonitrilo
SMILES N#CCc1cc2ccccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Cyanomethyl)indole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7,12H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0687