Learn More
(2-Cianoetil)trietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312216
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11312216 100 g 100 g
11302216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11312216 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L03543.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 919-31-3 | C9H19NO3Si | 217.34 g/mol
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2-cianoetil)trietoxisilano es un silicato etoxilado que se ha utilizado como recubrimiento para el aluminio y el cuarzo.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 919-31-3
Fórmula molecular C9H19NO3Si
Peso molecular (g/mol) 217.34
Número MDL MFCD00019851
Clave InChI GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f
PubChem CID 13522
Nombre IUPAC 3-trietoxisililpropanonitrilo
SMILES CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
Specifikationer
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Nombre del producto químico o material (2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Cantidad 100 g
Beilstein 1776392
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.34
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.413
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.98
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.