Learn More
Fosfato de 2-cianoetilo, bario, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyanoethyl Phosphate, Barium Salt Dihydrate |
| CAS | 5015-38-3 |
| Fórmula molecular | C3 H4 N O4 P . Ba |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6NO4P.Ba/c4-2-1-3-8-9(5,6)7;/h1,3H2,(H2,5,6,7);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ba+2].[O-]P(=O)([O-])OCCC#N |
| Nombre IUPAC | fosfato de bario(2+);2-cianoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.893 |