missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosfato de 2-cianoetilo, bario, TRC

Código de producto. 30354540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30354540 10 g 10 g
30360449 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30354540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98095010G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, distribuidos estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Cyanoethyl Phosphate, Barium Salt Dihydrate
CAS 5015-38-3
Fórmula molecular C3 H4 N O4 P . Ba
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6NO4P.Ba/c4-2-1-3-8-9(5,6)7;/h1,3H2,(H2,5,6,7);/q;+2/p-2
SMILES [Ba+2].[O-]P(=O)([O-])OCCC#N
Nombre IUPAC fosfato de bario(2+);2-cianoetilo
Peso molecular (g/mol) 286.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.893
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.