Learn More
2-Cianoetil-N,N,N',N'-tetraisopropilfosforodiamidita, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15234714 1 g 1 g
15198677 5 g 5 g
15244714 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15234714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    95.65€ / 1 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102691-36-1 | C15H32N3OP | 301.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102691-36-1
Fórmula molecular C15H32N3OP
Peso molecular (g/mol) 301.41
Clave InChI RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bis diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, bis diisopropylamino 2-cyanoethoxy phosphine, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl-n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphordiamidite, phosphorodiamidous acid, tetrakis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropyl-phosphordiamidite, 2-cyanoethyl tetraisopropylphosphorodiamidite, cetipd, 3-bis diisopropylamino phosphinooxy propanenitrile
PubChem CID 128153
Nombre IUPAC 3-bis[di(propan-2-il)amino]fosfaniloxipropanonitrilo
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Densidad 0.9490g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.949
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.41
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.