Learn More
2-Cianoetil N,N,N',N'-Tetraisopropilfosforamimita, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2283 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?