Learn More
2-Cianoetil N,N,N',N'-Tetraisopropilfosforamimita, TRC
Código de producto. 30365548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365548 1 g -
30359703 5 g 5 g
30360444 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9821001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102691-36-1
Fórmula molecular C15 H32 N3 O P
Peso molecular (g/mol) 301.41
Nombre IUPAC 3-bis[di(propan-2-il)amino]fosfaniloxipropanonitrilo
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.2283