Learn More
2-Cianoetil N,n-diisopropilclorofosforamidita, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10568093 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10568093 1 g Frasco de vidrio 1 g
10302103 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    117.65€ / 1 g
    Ahorro 21.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89992-70-1
Fórmula molecular C9H18ClN2OP
Peso molecular (g/mol) 236.68
Número MDL MFCD00011544
Clave InChI QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
Nombre IUPAC 3-[cloro-[di(propan-2-il)amino]fosfanil]oxipropanonitrilo
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0610g/mL
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN
Índice de refracción 1.4760 to 1.4800
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.061
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.68
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.