Learn More
Éster terc-butílico del ácido (2-cianoetil)etil-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 170018-97-0 |
| Fórmula molecular | C10H18N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl N-(2-Cyanoethyl)-N-(ethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-5-12(8-6-7-11)9(13)14-10(2,3)4/h5-6,8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CCC#N)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(2-cianoetil)-N-etilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1368 |