Learn More
Diisopropilclorofosforamidita de 2-cianoetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309425 5 g 5 g
11399415 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18575.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite is a useful intermediate in organic synthesis. It acts as a protecting reagent in DNA synthesis. It is involved in the selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides. It plays an essential role in the conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites. It is also utilized as phosphitylating reagent for 3'-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diisopropilclorofosforamidita de 2-cianoetilo es un intermedio útil en la síntesis orgánica. Actúa como un reactivo protector en la síntesis de ADN. Participa en la monofosforilación selectiva de carbohidratos y nucleósidos. Desempeña un papel esencial en la conversión de ribonucleósidos protegidos en fosforamiditas. También se utiliza como reactivo fosfitilante para grupos 3′-hidroxilo en la síntesis de oligodesoxirribonucleótidos.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y diclorometano.
Notas
Reaccionan violentamente con el agua. Incompatible con alcoholes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89992-70-1
Fórmula molecular C9H18ClN2OP
Peso molecular (g/mol) 236.68
Número MDL MFCD00011544
Clave InChI QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
Nombre IUPAC 3-[cloro-[di(propan-2-il)amino]fosfanil]oxipropanonitrilo
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Densidad 1.061
Punto de ebullición 103°C to 105°C (0.08 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Número UN UN2845
Beilstein 3588525
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.68
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite