Learn More
Ácido 2-cianobenzoico, TRC
Código de producto. 30011133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011133 500 mg 500 miligramos
30006266 5 g 5 g
30008043 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC962353500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3839-22-3
Fórmula molecular C8 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 147.131
Sinónimo 2-Carboxybenzonitrile, NSC 193443, o-Carboxybenzonitrile, o-Cyanobenzoic Acid;
Nombre IUPAC ácido 2-cianobenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.032