Learn More
Ácido 2-cianobenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499350 1 g 1 g
11409360 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50237.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3839-22-3 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
2-Cyanobenzoic acid has been used as reactant in the synthesis of T-box riboswitch antiterminator RNA-binding oxazolidinone derivatives, Benzoate modified β-cyclodextrin derivatives and Pyrrolo[1,2-f]triazines for use as JAK2 inhibitors. As a reactant involved in decarboxylation, decarboxylative halogenation and protodecarboxylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido2-cianobenzoico se ha utilizado como reactivo en la síntesis de derivados de la oxazolidinona con unión de ARN antiterminadora de ribointerruptor caja T, derivados de β-ciclodextrina modificados de benzoato y pirrolo[1,2-f]triazinas para uso como inhibidores JAK2. También como reactivo implicado en la decarboxilación, la halogenación decarboxilativa y la protodecarboxilación.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3839-22-3
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.133
Número MDL MFCD00045796
Clave InChI DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cyanobenzoic acid, cyanobenzoic acid, benzoic acid, 2-cyano, 2-carboxybenzonitrile, 2-carboxy-benzonitrile, 2-cyanobenzoicacid, 2-cyano-benzoic acid, pubchem12513, acmc-1bn2v
PubChem CID 138061
Nombre IUPAC ácido 2-cianobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzoic acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanobenzoic acid