Learn More
2-cloruro de cianobenzenesulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448696 5 g 5 g
11438696 1 g 1 g
11458696 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16042.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 69360-26-5 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69360-26-5
Fórmula molecular C7H4ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 201.624
Número MDL MFCD00052341
Clave InChI NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
PubChem CID 522347
Nombre IUPAC 2-cloruro de cianobencenoesulfonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2721588
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.63
Porcentaje de pureza 97%