Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cianobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387339 5 g 5 g
11397339 1 g 1 g
11307349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27469.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 214360-48-2 | C13H16BNO2 | 229.086 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-48-2
Fórmula molecular C13H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 229.086
Número MDL MFCD04038747
Clave InChI SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-2-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem7921, ksc925c3p
PubChem CID 3570229
Nombre IUPAC 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%