Learn More
Ácido 2-cianobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459367 1 g 1 g
15469367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52609.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cianobencenoborónico es útil en la síntesis de sucedáneos de las indenonas o las indanonas. Se utiliza en una anulación [3+2] catalizada por rodio con alquinos que conducen a la sustitución de indenonas.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138642-62-3
Fórmula molecular C7H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 146.94
Número MDL MFCD01632208
Clave InChI NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
PubChem CID 2734610
Nombre IUPAC ácido (2-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión 250°C to 254°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza 96%