Learn More
Éster de 1,3-propanodiol de ácido 2-cianobencenoborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489895 250 mg 250 miligramos
15439287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52547.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172732-52-4
Fórmula molecular C10H10BNO2
Peso molecular (g/mol) 187.005
Número MDL MFCD04039012
Clave InChI REQZFVYFYAZUMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-2-cyanophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl, 2-cyanophenylboronic acid,1,3-propanediol
PubChem CID 3529602
Nombre IUPAC 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-il)benzonitrilo
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Punto de fusión 42°C to 45°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187