Learn More
2-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, ≥95%, Maybridge
Código de producto. 10400964
Cambiar vista
Click to view available options
25g
Código de producto.
10400964 25g
1 options
Código de producto. 10400964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00431EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 69360-26-5
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C7H4ClNO2S
Número MDL MFCD00052341
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
Clave InChI NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC 2-cloruro de cianobencenoesulfonilo
Peso molecular (g/mol) 201.624
PubChem CID 522347
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.63
Porcentaje de pureza 95%