Learn More
2-Cianobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyanobenzaldehyde |
| CAS | 7468-67-9 |
| Fórmula molecular | C8H5NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Formylbenzonitrile, o-Cyanobenzaldehyde, Phthalaldehydonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-formilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0371 |