Learn More
2-Cianobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10312683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10312683 5 g Frasco de vidrio 5 g
10166953 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10312683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7468-67-9 | C8H5NO | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7468-67-9
Fórmula molecular C8H5NO
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00017503
Clave InChI QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanobenzaldehyde, o-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 2-formyl, cyanobenzaldehyde, 2-formylbenzenecarbonitrile, 2-cyano-benzaldehyde, 2-formyl-benzonitrile, pubchem7409, #, acmc-1blgc
PubChem CID 101209
Nombre IUPAC 2-formilbenzonitrilo
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102°C to 106°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC6H4CHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.