Learn More
2-Cianobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482210 1 g 1 g
11492210 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29027.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7468-67-9 | C8H5NO | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7468-67-9
Fórmula molecular C8H5NO
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00017503
Clave InChI QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanobenzaldehyde, o-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 2-formyl, cyanobenzaldehyde, 2-formylbenzenecarbonitrile, 2-cyano-benzaldehyde, 2-formyl-benzonitrile, pubchem7409, #, acmc-1blgc
PubChem CID 101209
Nombre IUPAC 2-formilbenzonitrilo
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzaldehyde
Punto de fusión 102°C to 106°C
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 98%