Learn More
2-cianoacetohidrazida, TRC
Código de producto. 30349361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30349361 10 g
1 options
Código de producto. 30349361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC95534510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanoacetohydrazide
CAS 140-87-4
Fórmula molecular C3H5N3O
Cantidad 10 g
Sinónimo Cyano-acetic Acid Hydrazide, (Cyanoacetyl)hydrazine, (alpha-Cyanoacetyl)hydrazine, 2-Cyanoacethydrazide, 2-Cyanoacetohydrazide, 2-Cyanoacetylhydrazide, AB-42, Armazal, Cianazil, Cyacetacid, Cyacetacide, Cyacetazid, Cyacetazide, Cyanacethydrazide, Cyanacetic Acid Hydrazide, Cyanacetohydrazide, Cyanacetylhydrazide, Cyanazide, Cyanizide, Cyanoacethydrazide, Cyanoacetic Acid Hydrazide, Cyanoacetic Hydrazide, Cyanoacetohydrazide, Cyanoacetyl Hydrazide, Cyanoethanoic Hydrazide, Cyazid, Cyazide, Dictycide, Dictyzide, Helmox, Hidacian, Hidaciann, Leandin, Mackreazid, Malonitrile Hydrazide, Malononitrile Hydrazide, NSC 24261, Neohydrazid, Reacid, Reazid, Reazide, Tsiazid, alpha-Cyanoacetohydrazide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5/h1,5H2,(H,6,7)
SMILES NNC(=O)CC#N
Nombre IUPAC 2-cianoacetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 99.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0433