Learn More
2-ciano-N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-N-methylacetamide |
| CAS | 6330-25-2 |
| Fórmula molecular | C4H6N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Cyano-N-methylacetamide, Cyanoacetic Acid Methylamide, Cyanoacetic Acid Monomethylamide, N-Methyl-2-cyanoacetamide, N-Methylcyanoacetamide, NSC 47005 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CNC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.048 |