Learn More
2-ciano-N-((furan-2-ilmetil)carbamoil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-N-((furan-2-ylmethyl)carbamoyl)acetamide |
| CAS | 2385185-75-9 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O6 . C3 H8 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O6.C3H8O/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7;1-3(2)4/h3-11H,2H2,1H3;3-4H,1-2H3/t3?,4-,5?,6?,7+;/m0./s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O.CC(C)O |
| Nombre IUPAC | (3R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol;propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.137 |